Stampa…
Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Pyridine-[²H₅]
351490050 351490100 351490250
ACRO351490050EA 117 EUR
ACRO351490050 ACRO351490100 ACRO351490250
Piridina-D5 100.0 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Peso molecolare: 84.06 g/mol
Punto di ebollizione: 114.4
Punto di fusione: –41 °C
Densità: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 20
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044639
CAS Number: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
TMS 0.03 %