Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
181150100
181150250
181150500
ACRO181150100EA
64.7
EUR
ACRO181150100
ACRO181150250
ACRO181150500
Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula:
D₃CS(O)CD₃ Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 20,2 °C Densità: 1,19 g/cm³ Flash Pt: 88 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS Number: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.85 % |
HPLC | ≥96.0 % |