Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03587.0100 1.03587.0006
1.03587.0100EA 524 EUR
1.03587.0100 1.03587.0006
Dimetilsolfossido-D6 (99.9% D) with TMS (0.1 vol.%), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Deuteration degree ≥ 99.9 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.001
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test