Dimetilsolfossido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.03592.0005
1.03592.0025
1.03592.0005EA
123
EUR
1.03592.0005
1.03592.0025
Dimetilsolfossido-D6 (99.95% D) with TMS (0.03 vol.%) per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido-D6
Formula:
D₃CS(O)CD₃ Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg) Punto di fusione: 20,2 °C Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002090 CAS Number: 2206-27-1 EINECS: 218-617-0 |
Deuteration degree | ≥ 99.95 % |
Water - K. Fischer, H₂O + D₂O | ≤ 0.02 % |
Performance test (NMR-spectrum) | passes test |
Water - NMR, H₂O | ≤ 0.01 % |
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) | ≤ 0.03 % |