Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.03591.0100 1.03591.0050
1.03591.0100EA 474 EUR
1.03591.0100 1.03591.0050
Dimetilsolfossido-D6 (99.8% D) + 0.03% v/v TMS, MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 189 °C (5 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 82 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Deuteration degree ≥ 99.8 %
Water (K. Fischer, H₂O + D₂O) ≤ 0.030 %
Performance test (NMR-spectrum) passes test
Water (NMR, H₂O) ≤ 0.020 %
Tetramethylsilane (NMR-spectrum) 0.03%