Stampa…
Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
351450100 351450250 351451000
ACRO351450100EA 69.3 EUR
ACRO351450100 ACRO351450250 ACRO351451000
Dimetilsolfossido-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Dimetilsolfossido-D6
Formula: D₃CS(O)CD₃
Punto di ebollizione: 190 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 20,2 °C
Densità: 1,19 g/cm³
Flash Pt: 88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002090
CAS Number: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %
TMS 0.02 to 0.04 %