Stampa…
Acetone-D6 99.5 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
Synonyms: Propanone-D6, DMK-D6, Hexadeuteroacetone, Dimethyl ketone-D6, Acetone-[²H₆], Acetone-d6
181160100 181160500
ACRO181160100EA 51.1 EUR
ACRO181160100 ACRO181160500
Acetone-D6 99.5 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Acetone-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
Peso molecolare: 64.03 g/mol
Punto di ebollizione: 55.5
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0.87 g/cm³
Flash Pt: –20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
HPLC ≥97.5 %