Stampa…
Acetone-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
351380100 351380500
ACRO351380100EA 51.2 EUR
ACRO351380100 ACRO351380500
Acetone-D6 99.9 atom % D + 0.03% (v/v) TMS per spettroscopia NMR
Acetone-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
Punto di ebollizione: 55,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –93 °C
Densità: 0,87 g/cm³
Flash Pt: –20 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.85 %