Stampa…
Cloroformio-D1 99.8 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Pericolo
166260250 166260500 166261000 166262500
ACRO166260250EA 30.4 EUR
ACRO166260250 ACRO166260500 ACRO166261000 ACRO166262500
Cloroformio-D1 99.8 atom % D + 1% TMS per spettroscopia NMR
Cloroformio-D1
Formula: CDCl₃
Punto di ebollizione: 60,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –64 °C
Densità: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000827
CAS Number: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.9 to 1.1 v/v%