Etere di petrolio, 80…110 °C, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23841.320EA
57.9
EUR
23841.320
23841.364
Etere di petrolio, 80…110 °C, TECHNICAL
Etere di petrolio
Punto di ebollizione:
80-100 °C (1013 hPa) Densità: 0,69 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –10 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS Number: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Density (20/4) | 0.680 - 0.730 |
Distillation (min. 90 %) | 80 - 110 °C |