Stampa…
Etere di petrolio, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8116.5000EA 248.28 EUR
8116.5000 8116.1000
Etere di petrolio, 60…100 °C, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 60…100 °C (1013 hPa)
Densità: 0,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Boiling Range 60 - 100 °C
Residue after Evaporation max. 0.001 %
Water (H2O) max. 0.02 %
Trace Impurities (in ppm)
Aluminium (Al) max. 0.5
Boron (B) max. 0.02
Barium (Ba) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.05
Cobalt (Co) max. 0.02
Chromium (Cr) max. 0.02
Copper (Cu) max. 0.02
Iron (Fe) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.1
Manganese (Mn) max. 0.02
Nickel (Ni) max. 0.02
Lead (Pb) max. 0.1
Tin (Sn) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.1