Etere di petrolio, 60…80 °C
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -10°(14°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 60-80°
Merck Reference: 14,5489
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Punto di ebollizione:
60…80 °C Densità: 0,672 Flash Pt: –10 °C (14 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,II Merck Index: 14,5489 |