Stampa…
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23837.325EA 56.9 EUR
23837.325 23837.291 23837.360 23837.462
Etere di petrolio, 40…65 °C, anidro, TECHNICAL (max. 0,0100% idrocarburi aromatici)
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 40…65 °C (1013 hPa)
Densità: 0.65 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Distillation range 40 - 65 °C