Stampa…
Etere di petrolio, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
23826.293EA 64.2 EUR
23826.293 23826.327 23826.464 23826.360
Etere di petrolio, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 40…60 °C (1013 hPa)
Densità: 0.645…0.665 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
REACH: 01-2119474679-18
Visualizza i codici
Acidity or alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Bromine index Max. 1
Range di ebollizione (40-60 °C) 75% min.
Substances coloured by H2SO4 Max. 150 APHA
Benzene Max. 0.15 %
Evaporation residue Max. 10 ppm
Total S (as SO4) Max. 50 ppm
Water Max. 0.015 %