Etere di petrolio, 40…60 °C, SupraSolv® for GC-ECD/FID, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
Punto di ebollizione:
40…60 °C (1013 hPa) Densità: 0,65 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: –40 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS Number: 64742-49-0 EINECS: 265-151-9 UN: 1268 ADR: 3,II |
Boiling Point | 36 - 83 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 370 hPa (25 °C) |
Explosion Limit | 1.0 - 7.4 %(V) |
Density | 0.645 - 0.665 g/cm3 (15 °C) |
pH | (H2O) not applicable |
Viscosity kinematic | 0.45 mm2/s (20 °C) |