Stampa…
Etere di petrolio, 40…60 °C, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Pericolo
34491-45L 34491-7L 34491-2.5L
34491-45LEA 2930.61 EUR
34491-45L 34491-7L 34491-2.5L
Etere di petrolio, 40…60 °C, CHROMASOLV™ per analisi dei pesticidi, low boiling point hydrogen treated naphtha, Riedel-de Haën™
Etere di petrolio
  • For gas chromatography (GC)
  • Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC
  • Non-volatile matter and water content are specified for each solvent
Punto di ebollizione: 40…60 °C (1,013 hPa)
Densità: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –30 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 309-852-0
UN: 3295
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Non-volatile matter Max. 0.0005 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.01 %
Suitability for residue analysis Max. 5 ng/l