Stampa…
Etere di petrolio, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
8240.1000EA 46.1 EUR
8240.1000 8240.5000 8240.9025
Etere di petrolio, 40…60 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 40…60 °C (1013 hPa)
Densità: 0,65 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Appearance passes test
Appearance at 0°C passes test
Distillation Range 40 - 65 °C
Residue after Evaporation max. 0.002 %