Etere di petrolio, 40…60 °C
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -40°(-40°F)
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 40-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Punto di ebollizione:
40…60 °C Densità: 0,660 Flash Pt: –40 °C (–40 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
8032-32-4 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3,II |