Etere di petrolio, 35…60 °C ACS
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
CAS No.: 8032-32-4
Flash Point: -49°(-57°F)
Physical Form: Liquid
Density: 0.640
Refractive Index: 1.3630
Appearance: Colourless
Odour: Petroleum-like
Boiling Point: 35-60°
UN No.: 1268
MDL No.: MFCD00081849
Punto di ebollizione:
35…60 °C Densità: 0.640 Flash Pt: –49 °C (–57 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00081849 CAS Number: 64742-49-0 EINECS: 232-453-7 UN: 1268 ADR: 3 I |