Stampa…
Setaccio molecolare A5 (0,5 nm, 5 Å), in pastiglie, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
33551.A1 33551.A7
33551.A1EA 110 EUR
33551.A1 33551.A7
Setaccio molecolare A5 (0,5 nm, 5 Å), in pastiglie, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Setaccio molecolare A5 (0,5 nm, 5 Å)
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 69912-79-4