Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
Punto di fusione:
400 °C Densità: 2.0 g/cm³ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS Number: 70955-01-0 |
Diameter | 3.2 mm |
Form | pellets |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 4 |