Stampa…
Etere di petrolio, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01770.1000 1.01770.6025
1.01770.1000EA 67.9 EUR
1.01770.1000 1.01770.6025
Etere di petrolio, 100…140 °C, EMPLURA® (naphtha benzine), Supelco®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 100…140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0.728 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: -10
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3 II
Visualizza i codici
Free acid (as CH₃COOH) ≤ 0.0005 %
Boiling range (lower value) ≥ 100.0 °C
Boiling range (upper value) ≤ 140.0 °C
Density (d 20 °C/ 4 °C) 0.720 - 0.733
Aromatics (as toluol) ≤ 0.05 %
Readily carbonizable substances conforms
Evaporation residue ≤ 0.005 %
Water ≤ 0.01 %