Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
1.05708.0250EA 133 EUR
1.05708.0250 1.05708.1000 1.05708.9010
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads Reag. Ph. Eur. 2 mm, Supelco®
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0
EINECS: 215-283-8
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) insoluble
Bulk Density 700 - 750 kg/m3
Grade Reag. Ph Eur
Synonyms Sodium aluminium silicate