Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05512.30 L05512.0B
L05512.30EA 43.6 EUR
L05512.30 L05512.0B
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 0.4 - 0.8 mm (0.02-0.03 in)
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densità: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0