Stampa…
Etere di petrolio, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Pericolo
8243.5000EA 160.18 EUR
8243.5000 8243.9025 8243.1000
Etere di petrolio, 100…140 °C, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 100…140 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –40 °C
Densità: 0,728 g/cm³ (15 °C)
Flash Pt: 1 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Boiling Range 100 - 140 °C
Residue after Evaporation max. 0.005 %