Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
L05466.30EA
44.5
EUR
L05466.30
L05466.0B
L05466.0I
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) 3 - 5 mm (0.12-0.20 in)
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0
MDL No.: MFCD00131613
Densità:
1,1…2.2 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03457537 CAS Number: 70955-01-0 |