Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
L05454.30EA 44 EUR
L05454.30 L05454.0B L05454.0I
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), beads 1 - 2 mm (0.04-0.08 in)
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densità: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0