Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A11535.0B A11535.0I A11535.30
A11535.0BEA 85.9 EUR
A11535.0B A11535.0I A11535.30
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in polvere
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
CAS No.: 70955-01-0 MDL No.: MFCD00131613
Densità: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0