Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, in pastiglie, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
88120.A1 88120.A7
88120.A1EA 128 EUR
88120.A1 88120.A7
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) ≥99%, in pastiglie, Ø 3 - 4mm (0.12-0.16in)
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità: 1,1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0