Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Molecular sieve 0.4 nm, Molecular sieves pack 4A, Linde 4A, Sodium aluminium silicate
87956.A1 87956.A7
87956.A1EA 129 EUR
87956.A1 87956.A7
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å), in pastiglie, Ø 1 - 2mm (0.04-0.08in)
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità: 1.1…2.2 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0