Stampa…
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
197260050 197265000
ACRO197260050EA 482 EUR
ACRO197260050 ACRO197265000
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å) 4 --> 8 mesh
Setaccio molecolare 4A (0,4 nm, 4 Å)
Densità: 1,1 to 2.2 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD03457537
CAS Number: 70955-01-0
Visualizza i codici
Appearance Beige Beads
Bulk density 660 to 760 g/l
Residual water ≤1.5 %
Water adsorption ≥20 %