Stampa…
Etere di petrolio, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
23845.323EA 64.8 EUR
23845.323 23845.460
Etere di petrolio, 100…120 °C, GPR RECTAPUR®
Etere di petrolio
Punto di ebollizione: 100…120 °C (1013 hPa)
Densità: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –10 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081849
CAS Number: 64742-49-0
EINECS: 265-151-9
UN: 1268
ADR: 3,II
Visualizza i codici
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Density (20/4) 0.690 - 0.750
Distillation (min. 90 %) 100 - 125 °C
Evaporation residue Max. 20 ppm