Stampa…
≥99.5%, in astine 1/16 in., Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
69832-250G 69832-1KG
69832-250GEA 74.32 EUR
69832-250G 69832-1KG
≥99.5%, in astine 1/16 in., Fluka™
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00147627
CAS Number: 1318-02-1
Visualizza i codici
Size 1/16 in.
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 3
Loss on ignition (900°C) Max. 3 %