Stampa…
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
208582-1KG 208582-5KG
208582-1KGEA 214.02 EUR
208582-1KG 208582-5KG
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Punto di fusione: 400 °C
Densità: 2 g/cm³
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00147627
CAS Number: 1318-02-1
Visualizza i codici
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %
Pore Size (Ång Ström) 3