Nujol (light oil) per spettrofotometria IR
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 8012-95-1
Flash Point: 220°(428°F)
Refractive Index: 1.4680
Melting Point: ca -20°
Boiling Point:
Punto di ebollizione:
>300 °C Punto di fusione: ∼–20 °C Densità: 0,838 Flash Pt: 220 °C (428 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131611 CAS Number: 8012-95-1 EINECS: 232-384-2 Merck Index: 14,7023 |