Stampa…
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
L05359.30 L05359.0B
L05359.30EA 51 EUR
L05359.30 L05359.0B
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), beads 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
CAS No.: 308080-99-1 MDL No.: MFCD00131613
Formula: KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 308080-99-1