Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), in polvere
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
CAS No.: 308080-99-1
Physical Form: Powder
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Pale brown
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00147627
Formula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS Number: 308080-99-1 |