Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), in pastiglie, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
Molecular sieve 0.3 nm, 3A molecular sieve, Molecular sieve A3, Linde 3A, Sodium aluminium silicate
33530.A1
33530.A7
33530.A1EA
113
EUR
33530.A1
33530.A7
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å), in pastiglie, Ø 3 - 4 mm (0.12 - 0.16 in)
Setaccio molecolare 3A (0,3 nm, 3 Å)
Formula:
KnNa₁₂-n[(AlO₂)₁₂(SiO₂)₁₂]·xH₂O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS Number: 308080-99-1 |