Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 3.2 mm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
334359-1KG 334359-5KG
334359-1KGEA 240.54 EUR
334359-1KG 334359-5KG
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 3.2 mm, Fluka™
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 63231-69-6
Visualizza i codici
Particle Size 3.2 mm
Form pellets
Granulation complying
Pore Size (Ång Ström) 10