Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 1.6 mm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Temperatura di stoccaggio:
Ambiente |
MDL Number:
MFCD00131613 CAS Number: 63231-69-6 |
Diameter | 1.6 mm |
Granulation | complying |
Pore Size (Ång Ström) | 10 |