Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in polvere ∼2 μm, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms: Linde 13X
283592-1KG 283592-5KG
283592-1KGEA 202.89 EUR
283592-1KG 283592-5KG
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in polvere ∼2 μm, Fluka™
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 63231-69-6
Visualizza i codici
Loss on ignition (575°C) Max. 1 %
Water absorbing capacity Min. 20 %