Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
208647-1KG 208647-5KG
208647-1KGEA 236.26 EUR
208647-1KG 208647-5KG
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 8-12 mesh, Fluka™
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00131613
CAS Number: 63231-69-6
Visualizza i codici
Form beads
Grain size 8 - 12 mesh Min. 95 %