Stampa…
Paraffina, Punto di solidificazione: 58-60°C, in granuli, TECHNICAL
Fornitore: VWR Chemicals
26154.291EA 139 EUR
26154.291 26154.460
Paraffina, Punto di solidificazione: 58-60°C, in granuli, TECHNICAL
Paraffina
Punto di fusione: 58…60 °C
Densità: 0,9 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 8002-74-2
EINECS: 232-315-6