Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
L06085.30EA 42.1 EUR
L06085.30 L06085.0B L06085.0I
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å) 3-5 mm (0.12-0.20 in)
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6