Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
B21109.0B B21109.0I B21109.30
B21109.0BEA 130 EUR
B21109.0B B21109.0I B21109.30
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), beads 1.6-2.5 mm (0.063-0.098 in)
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6