Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in polvere
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
A10378.0B A10378.0I A10378.30
A10378.0BEA 82.1 EUR
A10378.0B A10378.0I A10378.30
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in polvere
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
CAS No.: 63231-69-6 MDL No.: MFCD00131613
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6