Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Linde 13X
87954.A1 87954.A7
87954.A1EA 122 EUR
87954.A1 87954.A7
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 1-2mm (0.04-0.08in)
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6