Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: Linde 13X
33550.A1 33550.A7
33550.A1EA 108 EUR
33550.A1 33550.A7
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å), in pastiglie, Ø 3-4mm (0.12-0.16in)
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6