Stampa…
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
197315000 197310050
ACRO197315000EA 85.1 EUR
ACRO197315000 ACRO197310050
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å) 8-12 mesh
Setaccio molecolare 13X (1,0 nm, 10 Å)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00164506
CAS Number: 63231-69-6
Visualizza i codici
Appearance Beige to brown Beads
Particle size 8 to 12 mesh
Bulk density ≥600 g/l
Residual water ≤1.5 % (550°C, 2 h)
CO2 adsorption capacity ≥11.5 %