Stampa…
Paraffina, Punto di solidificazione: 52-54°C, in pastiglie Ph. Eur.
Fornitore: VWR Chemicals
Synonyms: Wax Paraffin, Paraffin wax
26157.291EA 76 EUR
26157.291 26157.460
Paraffina, Punto di solidificazione: 52-54°C, in pastiglie Ph. Eur.
Paraffina
Punto di fusione: 52…54 °C
Densità: 0.9 g/cm³ (20 °C)
CAS Number: 64742-51-4
EINECS: 232-315-6
Visualizza i codici
Appearance White mass
Identification A Passes test
Melting point 50 - 61 °C
Acidity or alkalinity Passes test
Polycyclic aromatic hydrocarbons Passes test
SO4 (Sulphate) Max. 150 ppm
Residual solvents Passes test